Merck
G9002
Sigma-Aldrich
Guanosin-5′-triphosphat Tris-salz
≥93% (HPLC), powder
Synonym(e):
GTP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O14P3 · 3 C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
886.59
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
Porcine brain
bacterial (corynebacterium sp)
bovine (casein)
yeast
Assay
≥93% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;3*5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);3*6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChIKey
UXNOYHQEVMMTDK-CYCLDIHTSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Guanosin 5′-triphosphat (GTP) ist ein energiereiches Molekül.
Anwendung
GTP von Sigma wurde in folgenden Anwendungen verwendet:
  • In einer Studie zur Induzierung der Trennung des endogenen Neuropeptids Galanin von seinen Bindungsstellen vor der Inkubation mit einem radioaktiv markierten Liganden
  • Zusammen mit FtsZ als Substrat in einem kolorimetrischen Assay für den Nachweis von GTPase-Aktivität zur Testung der Polymerisierung von FtsZ, dem prokaryotischen Ortholog von Tubulin, in Abwesenheit von Na+
  • Als Pipettierungslösung für Patch-Clamp-Ca2+-Messungen in einer Studie
  • Als interner Standard bei der Analyse von wasserlöslichem Inositolphosphat
Biochem./physiol. Wirkung
Bei der Translokation von Proteinen in die mitochondriale Matrix spielen die Interaktionen von GTP wie von ATP eine Rolle. Diese importierten Proteine sind in mehreren, in den Mitochondrien regulierten Signalwegen wichtig. GTP ist an der Initiierung der Peptidsynthese während der Bindung von N-Formyl-Methionyl-tRNA (F-Met-tRNA) an das Ribosom beteiligt. Ebenso spielt es für die Verlängerung der Polypeptidkette eine Rolle. GTP wird von Tubulin hydrolysiert und seine Hydrolyse geht mit der Assemblierung von Mikrotubuli einher.
Das extrazelluläre Guanosin 5′-triphosphat (GTP) wirkt verstärkend auf die myogene Zelldifferenzierung. Es spielt eine wichtige Rolle bei der miRNA-myogenen Modulierung des Regulationsfaktors. Ebenso ist es an der Freisetzung von Exosomen beteiligt, die mit ausgeschiedenem Guanosin und Guanosin-basierten Molekülen angefüllt sind. GTP gilt als aktivierter Vorläufer für die RNA-Synthese. Außerdem spielt es eine große Rolle für die Synthese und Lokalisierung von Proteinen, die Signalübertragung, die visuelle Exzitaton und die Hormonwirkung.
GTP fungiert als Träger von Phosphaten und Pyrophosphaten, die chemische Energie in bestimmte Biosynthesewege einschleusen. GTP aktiviert die Signal-übertragenden G-Proteine, in an zahlreichen zellulären Prozessen beteiligt sind, darunter Proliferation, Differenzierung und Aktivierung verschiedener intrazellulärer Kinasekaskaden. Proliferation und Apoptose werden teilweise durch die Hydrolyse von GTP durch die kleinen GTPasen Ras und Rho reguliert. Ein weiterer Typ der kleinen GTPasen, Rab, spielt eine Rolle beim Andocken und bei der Verschmelzung von Vesikeln und ist möglicherweise auch an der Vesikelbildung beteiligt. GTP hat jedoch nicht nur eine Funktion bei der Signalübertragung, sondern dient auch als energiereicher Vorläufer von Mononukleotideinheiten bei der enzymatischen Biosynthese von DNA und RNA.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Bestellnummer G8877.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N B Sepuri et al.
The Journal of biological chemistry, 273(3), 1420-1424 (1998-01-27)
Protein import into the innermost compartment of mitochondria (the matrix) requires a membrane potential (delta psi) across the inner membrane, as well as ATP-dependent interactions with chaperones in the matrix and cytosol. The role of nucleoside triphosphates other than ATP
GTP (Guanosine Triphosphate)
Encyclopedia of Genetics, 900-901 (2001)
RNA and Protein Synthesis
Medical Biochemistry, 563-591 (2002)
Niels Voigt et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (77)(77), e50235-e50235 (2013-07-16)
The study of electrophysiological properties of cardiac ion channels with the patch-clamp technique and the exploration of cardiac cellular Ca(2+) handling abnormalities requires isolated cardiomyocytes. In addition, the possibility to investigate myocytes from patients using these techniques is an invaluable
The role of guanosine 5'-triphosphate in polypeptide chain elongation.
Y Kaziro
Biochimica et biophysica acta, 505(1), 95-127 (1978-09-21)