Merck
G7637
Sigma-Aldrich
Guanosin-5′-[β-thio]diphosphat Trilithiumsalz
≥85% (HPLC), powder
Synonym(e):
GDPβS Trilithiumsalz, GDP-β-S, GDP-β-S-Li3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Li3N5O10P2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.07
Beilstein:
8181243
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Assay
≥85% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChIKey
LMCWQGPJYZRMKU-CYCLDIHTSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
Guanosin-5′-[β-thio]diphosphat-Trilithiumsalz wird als Inhibitor der G-Protein-Aktivierung verwendet, um seine Wirkung auf die Acetylcholin-Strömung in „bag cell“-Neuronen zu untersuchen. Darüber hinaus wurde es genutzt, um seine Wirkungen auf cholinerg abhängige Plateau-Potenziale zu untersuchen.
Biochem./physiol. Wirkung
Guanosin-5′-[β-thio]diphosphat ist ein nicht hydrolysierbares Guanosin-Analogon. Es wirkt hemmend auf die Aktivierung von G-Proteinen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte anzuzeigen. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Verlinkung
Nicht hydrolysierbares GDP-Analogon
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R J Ho et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 251(1), 148-155 (1986-11-15)
Forskolin-activated adenylate cyclases (AC) in intact membranes, solubilized with Lubrol or eluted following adsorption on a forskolin-Sepharose column, were examined for inhibition by GDP and GDP beta S. AC in intact membranes of rat or rabbit adipocytes was activated by
A K H Tam et al.
Neuroscience, 179, 41-55 (2011-02-01)
Targeting signalling molecules to ion channels can expedite regulation and assure the proper transition of changes to excitability. In the bag cell neurons of Aplysia, single-channel studies of excised patches have revealed that protein kinase C (PKC) gates a non-selective
E Oberdisse et al.
Biochemical and biophysical research communications, 144(3), 1188-1196 (1987-05-14)
Guanosine 5'-O-thiotriphosphate (GTP gamma S) and thrombin stimulate the activity of phospholipase C in platelets that have been permeabilized with saponin and whose inositol phospholipids have been prelabeled with [3H]inositol. Ca2+ has opposite effects on the formation of [3H]inositol phosphates
E Y Moon et al.
Life sciences, 86(17-18), 683-690 (2010-03-03)
We evaluated Gi-protein inhibitor, guanosine 5'-O-(2-thiodiphosphate)(GOT)-induced senescence-associated(SA)-beta-galactosidase(Gal) positive cell formation to determine if it occurred through phosphorylation of cyclic AMP-dependent response element binding protein (CREB). IMR-90 human lung fibroblast cells were used. SA-beta-Gal positive cells and senescence-associated heterochromatic foci (SAHF)
G L Kucera et al.
Biochemical and biophysical research communications, 153(1), 417-421 (1988-05-31)
The inhibition by guanosine 5'-[beta-thio]diphosphate (GDP beta S) of phospholipase C was compared in intact and saponin-permeabilized human platelets in order to assess whether effects of GDP beta S on phospholipase C activation unrelated to guanine nucleotide binding function were
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.