G6795
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP), N-terminal antibody, Mouse monoclonal
clone GSN24, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-GFP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GSN24, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 27 kDa
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using GFP fusion proteins expressed in extracts of transfected cells
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable