G6282
Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
clone GAL-40, ascites fluid
Synonym(e):
Mouse Anti-beta-Galactosidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GAL-40, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
bacteria
Methode(n)
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:1,000 using denatured-reduced Escherichia coli β-galactosidase
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable