Wichtige Dokumente
G6132
Glykodeoxycholsäure Monohydrat
≥97% (TLC)
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure-N-(carboxymethyl)-amid, Glykochenodeoxycholsäure, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Assay
≥97% (TLC)
SMILES String
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.H2O/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);1H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
InChIKey
DLOTUJUSJVIXDW-YEUHZSMFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable