Wichtige Dokumente
G5421
Monoclonal Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor antibody produced in rat
clone 67604, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Csf3, Anti-Csfg, Anti-G-CSF, Anti-MGI-IG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
67604, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Csf3(12985)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal anti-granulocyte colony stimulating factor recognizes mouse G-CSF. The antibody shows less than 0.06% cross-reactivity with recombinant human G-CSF.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)