Merck
G5276
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
Größe auswählen
1 VIAL
159,00 €
159,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
159,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
159,00 €
Auf LagerDetails
Materialien
gold
Beschreibung
Regular grids with center mark and solid border
Verpackung
vial of 100 grids
Durchmesser
3.05 mm
Größe des Netzaufdrucks
300 mesh × 83 μm pitch
Loch B
63 μm
Größe der offenen Fläche
55%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)