Merck
G4885
Sigma-Aldrich
Guanidin -carbonat (Salz)
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · ½H2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
3628359
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
NC(N)=N.NC(N)=N.OC(O)=O
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
InChIKey
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)