Merck
G4003
Guajak-Eukalyptus
Synonym(e):
Guaiac, Guaiacum, Resin guaiac
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
85 °C (dec.) (lit.)
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)