G1921
Glypican 3
recombinant, expressed in NSO cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GPC3(2719)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.