Wichtige Dokumente
G1514
D-(+)-Glucosamin -hydrochlorid
≥99%, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-glucose -hydrochlorid, Chitosamin -hydrochlorid
Biologische Quelle
Aspergillus niger
maize fruit
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChIKey
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?