Merck
G115080
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-Phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
DMT-dG(dmf)-Amidit, N-[(Dimethylamino)methylen]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosin, 3′-[2-Cyanoethyl-N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N2-Dimethylformamidin-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Größe auswählen
12 X 1 G
600,00 €
12 X 2 G
1.200,00 €
600,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 X 1 G
600,00 €
12 X 2 G
1.200,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H53N8O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
824.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
600,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Nukleosidprofil
base: deoxyguanosine
base protecting group: DMF
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(\N=C/N(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C43H53N8O7P/c1-29(2)51(30(3)4)59(56-24-12-23-44)58-36-25-38(50-28-45-39-40(50)47-42(48-41(39)52)46-27-49(5)6)57-37(36)26-55-43(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(53-7)20-16-32)33-17-21-35(54-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-27-/t36-,37+,38+,59?/m0/s1
InChIKey
YRQAXTCBMPFGAN-UJASEYITSA-N
Allgemeine Beschreibung
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. Die hohe Kupplungseffizienz von DNA-Phosphoramiditen von Proligo führt zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität.Das Tauschen der dG-Schutzgruppe zur Dimethylformamid(dmf)-Basenschutzgruppe ermöglicht die schnelle Synthese eines besonders reinenOligonukleotids mit hoher Ausbeute, wodurch die Effizienz der Herstellungmit hohem Durchsatz gesteigert wird.Hauptmerkmale von dG(dmf)
  • dG(dmf) wird schneller entschützt als die herkömmliche dG(ib): DieEntschützungsdauer in konzentriertem Ammoniak wird bei55 °C auf 2 Stunden oder bei 65 °C auf 1 Stunde reduziert
  • Das dG(dmf)-Monomer eignet sich besonders für G-reiche Sequenzen:Im Vergleich zum herkömmlichen dG(ib)-Monomerwird die unvollständige Entschützung stark reduziert
  • dG(dmf)-Phosphoramidit ist in Lösung so stabil wie die gängigen dA(bz)-,dC(bz)- und dT-Phosphoramidite
  • dG(dmf)-Phosphoramidit kann dG(ib)-Phosphoramidit direkt substituieren
  • Bei Reagenzien, die üblicherweise für die DNA-Synthese eingesetzt werden, ist keine Änderung erforderlich(nur ein Iod-Oxidationsmittel in geringer Konzentration, d. h. 0,02 mol/l in Iod, sollteverwendet werden)DMT-dG(dmf)-Phosphoramidit ist für Expedite und PolyGen® Synthesizer ausgelegt.
Rechtliche Hinweise
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
PolyGen is a registered trademark of PolyGen GmbH.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)