Merck
G1149
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure Kaliumsalz Monohydrat
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Aminopentandisäure, L-α-Aminoglutarsäure Kaliumsalz, L-2-Aminopentandisäure Kaliumsalz, Glu, Monokalium-L-Glutamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8KNO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.23
Beilstein:
3637377
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
Farbe
white
SMILES String
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChIKey
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Allgemeine Beschreibung
L-Glutaminsäure ist eine Aminosäure, die in ihrer freien Form vornehmlich in verschiedenen Lebensmitteln vorkommt. Sie ist im Gehirn von Säugetieren weit verbreitet.
Anwendung
L-Glutaminsäure-Kaliumsalz-Monohydrat wird als Bestandteil von KG-Puffern zur Isolierung und Kultivierung von Kardiomyozyten eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Glutaminsäure spielt eine wichtige Rolle in mehreren Stoffwechselwegen. Sie wirkt als exzitatorischer Neurotransmitter in der Großhirnrinde. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei Lern-, Gedächtnis- und Gehirnalterungsprozessen. Ist an der Differenzierung und Migration sowie dem Überleben von Neuronen im sich entwickelnden Gehirn beteiligt. Patienten, die an Alzheimer, Parkinson oder Epilepsie leiden, haben hohe Werte an Glutaminsäure.
Agonist an Kainat-, NMDA- und Quisqualat-Rezeptoren; ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robbin Schnieders et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, 82(1), e116-e116 (2020-09-23)
NMR spectroscopy is a potent method for the structural and biophysical characterization of RNAs. The application of NMR spectroscopy is restricted in RNA size and most often requires isotope-labeled or even selectively labeled RNAs. Additionally, new NMR pulse sequences, such
Stability and solution structure of binary and ternary Cu (II) complexes with l-glutamic acid and diamines as well as adducts in metal-free systems in aqueous solution
Bregier-JR
Journal of Solution Chemistry, 43(12), 2144-2162 (2014)
The HCM-linked W792R mutation in cardiac myosin-binding protein C reduces C6 FnIII domain stability
Smelter DF, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 314(6), H1179-H1191 (2018)
William Krogman et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-09-06)
Cytoplasmic calcium ([Ca2+]cyt) is a well-characterized second messenger in eukaryotic cells. An elevation in [Ca2+]cyt levels is one of the earliest responses in plant cells after exposure to a range of environmental stimuli. Advances in understanding the role of [Ca2+]cyt
Oksana Forostyak et al.
Stem cells and development, 22(10), 1506-1521 (2013-01-09)
Human embryonic stem cell-derived neural precursors (hESC NPs) are considered to be a promising tool for cell-based therapy in central nervous system injuries and neurodegenerative diseases. The Ca(2+) ion is an important intracellular messenger essential for the regulation of various