F5180
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-BFGF, Anti-FGF2, Anti-FGFB, Anti-HBGF-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
bovine, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... FGF2(281161)
human ... FGF2(2247)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable