Merck
EPM1196-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Größe auswählen
1 EA
1.780,00 €
1.780,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.780,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104405
NACRES:
NB.73
1.780,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1196-9903 (NA)
Größe
32.5 in. × 26.75 in.
Kapazität
(23 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Allgemeine Beschreibung
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)