Merck
EPK0641-3001
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 76 mm/ 3 in boxes, (4 x 5) configuration, aluminum, drawer
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 76 mm/ 3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® K0641-3001 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
560 mm (22.1 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and U725G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)