EPACE-5000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Excella E25/E25R, for 5 L Erlenmeyer flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for 5 L Erlenmeyer flasks
for Excella E25/E25R
Hersteller/Markenname
Eppendorf® ACE-5000S (Global)
B × H
222 mm × 145 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)