EP6001081110
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 36 Deepwell plates up to 86x128x53 mm, 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (343 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
5-Compartment
Holds 48 x deepwell plates
including front and back handle for storage of 36 Deepwell plates up to 86x128x53 mm
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001081110
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(139 mm) (569 mm) (343 mm)
Größe
549x139x343 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)