EP6001021110
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x DWP (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
Holds 24 x DWP (4 x 6) configuration
max. DWP number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001021110 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
549 mm (21.6 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 224 mm (8.8 in.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)