EP6001000510
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 5 x boxes (5 in.), (5 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(5 x 1) configuration
Holds 5 x boxes (5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001000510 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 681 mm (26.8 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 5 (5 x 1))
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)