EP6001000411
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001000411 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
Kapazität
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)