EP5920761005
Eppendorf® Adapter for 4 x 15ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
Größe auswählen
325,00 €
Größe auswählen
About This Item
325,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for FA-6x250 rotor
Verpackung
case of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920761005
Parameter
10,000 rpm speed
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)