Merck
EP5920757008
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
5/15mL conical tubes and plates, rotor S-4xUniversal Large
Synonym(e):
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
5/15mL conical tubes and plates
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
5920757008
Kompatibilität
rotor S-4xUniversal Large
Allgemeine Beschreibung
Adapter to hold 24 x 5/15mL conical tubes and plates for use with Eppendorf Rotor S-4xUniversal-Large. Supplied as a pack of 2 adapters.
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)