Merck
EP5920745000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
325,00 €
325,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
325,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Holds 500 mL bottless
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920745000 (Global)
Parameter
4,160 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
168 mm
Durchmesser
70 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)