Merck
EP5920742000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
342,00 €
342,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
342,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
342,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
capacity 52 x 5 mL FACS
Holds 5 mL FACS tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920742000 (Global)
Parameter
4,140 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
114 mm
Durchmesser
12 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)