Merck
EP5920724002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
1 EA
347,00 €
347,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
347,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
347,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 52 x 5 mL FACS
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920724002 (Global)
Parameter
3,122 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
106 mm
Durchmesser
12 mm
Kompatibilität
for use with High-capacity bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)