Merck
EP5910711000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 12x75 mm round-bottom tubes (FACS), pkg of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
288,00 €
288,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
288,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
288,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 75 mm tubes
for 12x75 mm round-bottom tubes (FACS)
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910711000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 400 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)