Merck
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum
Beschreibung
for 5804/5804R & 5810/5810R
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820766000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
Allgemeine Beschreibung
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
Leistungsmerkmale und Vorteile
aerosol-tight
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)