EP5820726008
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 2.6 - 5 mL round-bottom tubes, pack of 2
Größe auswählen
91,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
91,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 2.6 - 5 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820726008 (Global)
Parameter
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)