EP5820707003
Eppendorf® Wide-mouth Bottle
Größe auswählen
218,00 €
Größe auswählen
About This Item
218,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene bottle
polypropylene cap
square bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
with cap
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820707003
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
- Properties of the consumable (e.g., material, shape)
- Combination of centrifuge, rotor and, if applicable, adapter
- Accuracy of fit of the consumable in the rotor bore or adapter
- Centrifugation parameters (speed/g-force, temperature, centrifugation time)
- Overall weight of consumable and contents
- Physical and chemical properties of the centrifuged liquid
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)