EP5810758009
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
Größe auswählen
201,00 €
Größe auswählen
About This Item
201,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810758009
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)