EP5702735000
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml, pack of 2 ea
Größe auswählen
197,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
197,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702735000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)