Merck
EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
Synonym(e):
Eppendorf® Rotor Lid Seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495515003
Kompatibilität
Centrifuge models 5420, 5425/R
Allgemeine Beschreibung
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-24x2/-PTFE (Centrifuge 5425/R)
Anwendung
CENTRIFUGATION
Leistungsmerkmale und Vorteile
FA-24×2 (Centrifuge 5420, 5425/R)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)