EP5490034007
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-72-8, non aerosol tight, to hold, 72 x 0.5 mL reaction vessels
Größe auswählen
453,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
453,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 72 x 0.5 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490034007 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)