EP5427742000
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
Größe auswählen
105,00 €
Größe auswählen
About This Item
105,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427742000 (Global)
Parameter
6,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)