EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
Größe auswählen
1.030,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
About This Item
1.030,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427739009
Parameter
7,830 max. RCF (7,745 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)