Merck
EP5427720006
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-64-5-PCR
Größe auswählen
1 EA
176,00 €
176,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
176,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
176,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for F-45-64-5-PCR
Hersteller/Markenname
5427720006
Eppendorf® 5427720006
Eppendorf®
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5430 R
for use with 5430
Allgemeine Beschreibung
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)