EP5427000465
Eppendorf® Zentrifuge 5430 G
knob, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Größe auswählen
4.300,00 €
Größe auswählen
About This Item
4.300,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
knob, incl. rotor FA-45-30-11
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427000465
Parameter
17500 rpm
30130 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Max. Rotorenkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
- Max. Drehzahl: 30.130 × g (17.500 U/min)
- Bemerkenswerte Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren
- Schließen des Deckels mit der leichten Berührung eines Fingers für ergonomische Bedienung
Menügeführtes mehrsprachiges Bedienungsmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) mit großem Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Programmschlüssel für den einfachen Zugriff auf Routineprogramme
- Speicherung von bis zu 50 benutzerdefinierten Programmen
- Automatische Rotoren- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
- Eppendorf QuickLock – System für ein rasches Öffnen und Schließen des Rotorendeckels
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)