Merck
EP5427000178
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5430 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Größe auswählen
1 EACH
5.010,00 €
5.010,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
5.010,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.81
5.010,00 €
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427000178
Komponenten
With rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)