Merck
EP5424706002
Eppendorf® Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
Größe auswählen
1 EA
595,00 €
595,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
595,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
595,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5424706002
Parameter
15,000 max. RCF (18,111 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)