EP5406000445
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
rotary knobs, refrigerated, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonym(e):
Eppendorf® Centrifuge 5425
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
refrigerated
rotary knobs
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5406000445
Parameter
21,300 × g speed
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)