EP5353040130
Eppendorf® Tube holder 1.5/2,0 mL
Holds 24 x 1.5 or 2.0 mL micro test tubes
Größe auswählen
115,00 €
Größe auswählen
About This Item
115,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 24 x 1.5 or 2.0 mL micro test tubes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5353040130
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)