EP4960800015
Eppendorf® Varispenser®
tube holder, for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4960800015 (Global)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)