EP3116000112
Accessories for Eppendorf® Pipettes & Repeater™s
Pipette Holder 2, for one Eppendorf Research™, Eppendorf Research™ plus, Reference™, Reference™ 2 or Biomaster™
Größe auswählen
35,60 €
Größe auswählen
About This Item
35,60 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for one Eppendorf Research, Eppendorf Research plus, Reference, Reference 2 or Biomaster
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3116000112 (Global)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatible for one Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 or Biomaster®
- for Pipette Carousel 2 and Charger Carousel 2 or wall mounting, sticky tape is included for effortless installation
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)