Merck
EP022822233
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-16, non aerosol tight, (8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 16x105 - 120 mm tubes
to hold 8 x 8 - 12 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022822233 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
Kompatibilität
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)