EP022822144
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-24-12, non aerosol tight, (24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 12x67 - 100 mm tubes
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022822144 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
Kompatibilität
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)