Merck
EP022639404
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
to hold, 30 x 15 mL vessels
Synonym(e):
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
to hold 30 x 15 mL vessels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 22639404
Parameter
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Allgemeine Beschreibung
Eppendorf fixed angle rotor acccommodates up to thirty 15mL Falcon centrifuges tubes. Includes 30 adapters (F-35-30-17) and 30 rubber mats.
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)