Merck
EP022639188
ADAPTER FOR EPPENDORF(R) A-4-38 ROTOR
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET), pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET)
Verpackung
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639188 (North America)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Round bucket design
  • Designed for 15mL Falcon centrifuge tubes
  • Use with Eppendorf rotor model A-4-38
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)