Merck
EP022638935
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
Synonym(e):
Rotor buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638935 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,568 × g (3,900 rpm)
  • Package includes 4 plate buckets with a plate carrier
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
  • Buckets feature aerosol-tight capable caps for protection against hazardous materials during centrifugation
  • Compatible with rotor S-4-104 for 5810/5810R centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)