Merck
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638483
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular buckets
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)